4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl alcohol, 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, (4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid Pinacol ester
H51123.03
H51123.06
H51123.14
H51123.03EA
57
EUR
H51123.03
H51123.06
H51123.14
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
CAS No.: 302348-51-2
Molecular Formula: C13H19BO3
Formula Weight: 234.10
MDL No.: MFCD09837617
Formula:
C₁₃H₁₉BO₃ MW: 234.10 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09837617 Núm. CAS: 302348-51-2 |