4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17052.06
L17052.03
L17052.06EA
92.7
EUR
L17052.06
L17052.03
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 80500-27-2
Molecular Formula: C7H8BNO4
Formula Weight: 180.96
Melting Point: ca 250°
Beilstein Reference: 3279018
Formula:
C₇H₈BNO₄ Pto. de fusión: ∼ 250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191550 Núm. CAS: 80500-27-2 |