3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid, (3-Hydroxymethyl)phenylboronic acid
H1244-1G
H1244-5G
TCIAH1244-1GEA
16
EUR
TCIAH1244-1G
TCIAH1244-5G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formula:
C₇H₉BO₃ MW: 151,96 g/mol |
Número MDL:
MFCD01317846 Núm. CAS: 87199-15-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 113.0 % |