4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
L15194.03 L15194.06 L15194.14
L15194.03EA 57.4 EUR
L15194.03 L15194.06 L15194.14
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 59016-93-2 Molecular Formula: C7H9BO3 Formula Weight: 151.96 Melting Point: ca 280° Beilstein Reference: 2831413
Formula: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792672
Núm. CAS: 59016-93-2