Tolbutamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(Butylcarbamoyl)-4-methylbenzenesulphonamide
B21698.09
B21698.18
B21698.30
B21698.09EA
45.6
EUR
B21698.09
B21698.18
B21698.30
Tolbutamida ≥98%
Tolbutamida
Purity: 98%
CAS No.: 64-77-7
Molecular Formula: C12H18N2O3S
Formula Weight: 270.35
Melting Point: 128-130°
Beilstein Reference: 1984428
Merck Reference: 14,9507
MDL No.: MFCD00027169
Formula:
C₁₂H₁₈N₂O₃S MW: 270.35 g/mol Pto. de fusión: 128…130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00027169 Núm. CAS: 64-77-7 EINECS: 200-594-3 |