Tolbutamida, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
N-(Butylcarbamoyl)-4-methylbenzenesulphonamide
T0891-100G
T0891-25G
T0891-100GEA
91.5
EUR
T0891-100G
T0891-25G
Tolbutamida, Supelco®
Tolbutamida
Formula:
C₁₂H₁₈N₂O₃S MW: 270.35 g/mol |
Número MDL:
MFCD00027169 Núm. CAS: 64-77-7 EINECS: 200-594-3 |