4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32158.MD
H32158.03
H32158.MDEA
83.8
EUR
H32158.MD
H32158.03
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 320-42-3
Molecular Formula: C8H4F3NO
Formula Weight: 187.12
Melting Point: 120-124°
MDL No.: MFCD06797340
Formula:
C₈H₄F₃NO Pto. de fusión: 120…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06797340 Núm. CAS: 320-42-3 |