4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H31639.03 H31639.06
H31639.03EA 64 EUR
H31639.03 H31639.06
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 124811-71-8 Molecular Formula: C8H4F3NO Formula Weight: 187.12 Melting Point: 171-175° MDL No.: MFCD06797882
Formula: C₈H₄F₃NO
Pto. de fusión: 171…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797882
Núm. CAS: 124811-71-8