4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzoic acid
L10242.03 L10242.MD
L10242.03EA 97.8 EUR
L10242.03 L10242.MD
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid ≥97%
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
Purity: 97+% CAS No.: 58808-59-6 Molecular Formula: C9H5F3O3 Formula Weight: 218.13 Melting Point: 177-179° Beilstein Reference: 2728778
Formula: C₉H₅F₃O₃
MW: 218,13 g/mol
Pto. de fusión: 177…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052340
Núm. CAS: 58808-59-6