4-(Trifluoromethyl)salicylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2064-25G T2064-5G
TCIAT2064-25GEA 102 EUR
TCIAT2064-25G TCIAT2064-5G
4-(Trifluoromethyl)salicylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Trifluoromethyl)salicylic acid
Formula: C₈H₅F₃O₃
Número MDL: MFCD01529657
Núm. CAS: 328-90-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6b01a7d69f4e476693964b1d099835de5faa40c&vid=c6b01a7d69f4e476693964b1d099835de5faa40c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 176.0 to 181.0 deg-C