4,4'-Anísoina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21559.14 B21559.36
B21559.14EA 35.6 EUR
B21559.14 B21559.36
4,4'-Anísoina ≥97%
4,4'-Anísoina
Purity: 97% CAS No.: 119-52-8 Molecular Formula: C16H16O4 Formula Weight: 272.30 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 3211892
Formula: C₁₆H₁₆O₄
Pto. de fusión: 110…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008411
Núm. CAS: 119-52-8
EINECS: 204-330-8