Salicylaldehyde azine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Salicylaldazine
A10527.09
A10527.18
A10527.09EA
97.5
EUR
A10527.09
A10527.18
Salicylaldehyde azine ≥97%
Salicylaldehyde azine
Purity: 97%
CAS No.: 959-36-4
Molecular Formula: C14H12N2O2
Formula Weight: 240.26
Melting Point: 216-222°
Beilstein Reference: 1913597
Formula:
C₁₄H₁₂N₂O₂ MW: 240,26 g/mol Pto. de fusión: 216…222 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043496 Núm. CAS: 959-36-4 EINECS: 213-500-0 |