3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzohydrazide
A13492.03
A13492.06
A13492.14
A13492.03EA
34.5
EUR
A13492.03
A13492.06
A13492.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 26107-82-4
Molecular Formula: C9H6F6N2O
Formula Weight: 272.15
Melting Point: 132-134°
Beilstein Reference: 2596448
Formula:
C₉H₆F₆N₂O Pto. de fusión: 132…134 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051848 Núm. CAS: 26107-82-4 EINECS: 247-462-1 |