2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L08445.06 L08445.14
L08445.06EA 57.4 EUR
L08445.06 L08445.14
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide ≥98%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide
Purity: 98% CAS No.: 105536-22-9 Molecular Formula: C15H25NO2S Formula Weight: 283.44 Melting Point: 113-116° Beilstein Reference: 2658523
Formula: C₁₅H₂₅NO₂S
Pto. de fusión: 113…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051975
Núm. CAS: 105536-22-9