3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos:
NSC 109116, 5-PBSA, AKR1C1-IN-1
13574-1
13574-5
13574-10
13574-25
CAYM13574-1EA
93.5
EUR
CAYM13574-1
CAYM13574-5
CAYM13574-10
CAYM13574-25
3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
Formula:
C₁₃H₉BrO₃ MW: 293,113 g/mol |
Número MDL:
MFCD18378258 Núm. CAS: 4906-68-7 |