Cyclopropylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
C2276-1G
C2276-5G
TCIAC2276-1GEA
75
EUR
TCIAC2276-1G
TCIAC2276-5G
Cyclopropylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (por GC)
Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₉H₁₇BO₂ Pto. de inflamación: 40°C |
Número MDL:
MFCD05663847 Núm. CAS: 126689-01-8 UN: 3272 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |