Cyclopropylboronic acid tech. 85%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26254.06
H26254.03
H26254.06EA
288
EUR
H26254.06
H26254.03
Cyclopropylboronic acid tech. 85%, grado técnico
Cyclopropylboronic acid
Purity: 85%
CAS No.: 411235-57-9
Molecular Formula: C3H7BO2
Formula Weight: 85.90
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 90-95°
MDL No.: MFCD04038750
Formula:
C₃H₇BO₂ MW: 85.90 g/mol Pto. de fusión: 90…95 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD04038750 Núm. CAS: 411235-57-9 |