Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Phosphotungstic acid sodium salt hydrate
A11575.14 A11575.22 A11575.36
A11575.14EA 66.3 EUR
A11575.14 A11575.22 A11575.36
Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Sodium dodecatungstophosphate hydrate
CAS No.: 51312-42-6 Molecular Formula: Na3PO4.12WO3.xH2O Formula Weight: 2946.12(anhy) Melting Point: 350° MDL No.: MFCD00151658
Formula: Na₃O₄₀PW₁₂·H₂O
MW: 2946.12 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 350 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151658
Núm. CAS: 51312-42-6
EINECS: 257-132-9