Hexafluorosilicato de magnesio hexahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13189.0C
A13189.0E
A13189.36
A13189.0CEA
278
EUR
A13189.0C
A13189.0E
A13189.36
Hexafluorosilicato de magnesio hexahidrato ≥98%
Hexafluorosilicato de magnesio hexahidrato
Purity: 98%
CAS No.: 18972-56-0
Molecular Formula: MgSiF6.6H2O
Formula Weight: 274.47 (166.39anhy)
Odour: Odourless
UN No.: 2853
MDL No.: MFCD00150250
Formula:
F₆MgSi·6H₂O Densidad: 1,79 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150250 Núm. CAS: 18972-56-0 EINECS: 241-022-2 UN: 2853 ADR: 6.1,III |