Hexafluorosilicato de magnesio hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
89018.36
89018.A3
89018.36EA
69.4
EUR
89018.36
89018.A3
Hexafluorosilicato de magnesio hidrato
Hexafluorosilicato de magnesio hidrato
Molecular Formula: MgSiF6.xH2O
Formula Weight: 166.39(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.788
Melting Point: 120° dec.
UN No.: 2853
MDL No.: MFCD00016196
Formula:
F₆MgSi·H₂O Pto. de fusión: 120 °C (desc.) Densidad: 1,788 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016196 Núm. CAS: 16949-65-8 EINECS: 241-022-2 UN: 2853 ADR: 6.1,III |