Wolframato de calcio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13051.14 13051.22 13051.36
13051.14EA 72.4 EUR
13051.14 13051.22 13051.36
Wolframato de calcio ≥98%
Wolframato de calcio
Purity: 98% CAS No.: 7790-75-2 Molecular Formula: CaWO4 Formula Weight: 287.93 Physical Form: -325 Mesh Powder Melting Point: 1620° MDL No.: MFCD00010913
Formula: CaO₄W
Pto. de fusión: 1620 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010913
Núm. CAS: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4
Índice Merck: 14,1712