Wolframato de calcio ≥99.78% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Calcium tungstate, Calcium tungsten oxide
35669.18
35669.30
35669.18EA
112
EUR
35669.18
35669.30
Wolframato de calcio ≥99.78% (metals basis)
Wolframato de calcio
Purity: 99.78%
CAS No.: 7790-75-2
Molecular Formula: CaWO4
Formula Weight: 287.93
Physical Form: -325 Mesh Powder
Melting Point: 1620°
MDL No.: MFCD00010913
Formula:
CaO₄W MW: 287,92 g/mol Pto. de fusión: 1620 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010913 Núm. CAS: 7790-75-2 EINECS: 232-219-4 Índice Merck: 14,1712 |