Tris(trimethylsilyl)borate
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Tris(trimethylsiloxy)borate
381240250 381241000
ACRO381240250EA 105 EUR
ACRO381240250 ACRO381241000
Tris(trimethylsilyl)borate
Tris(trimethylsilyl)borate
Formula: C₉H₂₇BO₃Si₃
MW: 278,376 g/mol
Pto. Ebullición: 183…185 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,834 g/cm³
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051588
Núm. CAS: 4325-85-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %