Tris(trimethylsilyl)borate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L06277.06 L06277.14
L06277.06EA 33 EUR
L06277.06 L06277.14
Tris(trimethylsilyl)borate ≥98%
Tris(trimethylsilyl)borate
Purity: 98% CAS No.: 4325-85-3 Molecular Formula: [(CH3)3SiO]3B Formula Weight: 278.38 Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.3861 Melting Point: -35° Boiling Point: 183-185° Beilstein Reference: 1772733 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00051588
Formula: C₉H₂₇BO₃Si₃
Pto. Ebullición: 183…185 °C
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 0,834
Pto. de inflamación: 42 °C (107 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051588
Núm. CAS: 4325-85-3
ADR: 3,III