Tris(trimethylsilyl)borate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2543-25G T2543-100G
TCIAT2543-25GEA 69 EUR
TCIAT2543-25G TCIAT2543-100G
Tris(trimethylsilyl)borate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tris(trimethylsilyl)borate
Formula: C₉H₂₇BO₃Si₃
Pto. Ebullición: 180°C
Pto. de fusión: –35°C
Pto. de inflamación: 41°C
Número MDL: MFCD00051588
Núm. CAS: 4325-85-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a221430e4488008624fc9fd6688da5eedc8da58a&vid=a221430e4488008624fc9fd6688da5eedc8da58a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %