Cerium disilicide ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35836.06
35836.14
35836.06EA
108
EUR
35836.06
35836.14
Cerium disilicide ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Cerium disilicide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12014-85-6
Molecular Formula: CeSi2
Formula Weight: 196.29
Physical Form: 3-15mm Pieces
Density: 5.31
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 1620°
MDL No.: MFCD00168082
Formula:
CeSi₂ Pto. de fusión: 1620 °C Densidad: 5,31 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00168082 Núm. CAS: 12014-85-6 EINECS: 234-602-1 |