Titanium aluminide ≥99.5% (metals basis) -325 mesh,
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
88393.09 88393.18
88393.09EA 91.1 EUR
88393.09 88393.18
Titanium aluminide ≥99.5% (metals basis) -325 mesh,
Titanium aluminide
Purity: 99.5% CAS No.: 12003-96-2 Molecular Formula: TiAl Sensitivity: Air Sensitive Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00210656
Formula: AlTi
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210656
Núm. CAS: 12003-96-2
UN: 3089
ADR: 4.1,II