Titanium trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Titanium aluminide
22895.14 22895.22
22895.14EA 145 EUR
22895.14 22895.22
Titanium trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Titanium trialuminide
Purity: 99.5% CAS No.: 12004-78-3 Molecular Formula: TiAl3 Physical Form: -325 Mesh Powder, Intermetallic Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00054094
Formula: Al₃Ti
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054094
Núm. CAS: 12004-78-3
EINECS: 234-461-6
UN: 3178
ADR: 4.1 II