Pentatitanium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Titanium silicide
13087.18
13087.30
13087.18EA
149
EUR
13087.18
13087.30
Pentatitanium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Pentatitanium trisilicide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12067-57-1
Molecular Formula: Ti5Si3
Formula Weight: 323.76
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD01310208
Formula:
Si₃Ti₅ Pto. de fusión: 2130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01310208 Núm. CAS: 12067-57-1 EINECS: 235-082-9 UN: 3178 ADR: 4.1,III |