Titanium disilicide ≥99.5% (metals basis), en polvo
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Titanium silicide
13088.18
13088.30
13088.18EA
191
EUR
13088.18
13088.30
Titanium disilicide ≥99.5% (metals basis), en polvo
Titanium disilicide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12039-83-7
Molecular Formula: Si2Ti
Formula Weight: 104.07
Physical Form: -200 Mesh Powder
Appearance: Grey
Melting Point: 1760°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00151541
Formula:
Si₂Ti MW: 104,07 g/mol Pto. de fusión: 1760 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151541 Núm. CAS: 12039-83-7 EINECS: 234-904-3 UN: 3178 ADR: 4.1,III |