Niobium nitride
Proveedor: Thermo Scientific
12146.09 12146.18
12146.09EA 90.9 EUR
12146.09 12146.18
Niobium nitride
Niobium nitride
CAS No.: 24621-21-4 Molecular Formula: NbN Formula Weight: 106.92 Physical Form: Powder Density: 8.40 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016239
Formula: NNb
MW: 106,92 g/mol
Pto. de fusión: 2573 °C
Densidad: 8,40
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016239
Núm. CAS: 24621-21-4
EINECS: 246-362-5