Niobium disilicide ≥99.85% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
13100.14
13100.22
13100.14EA
108
EUR
13100.14
13100.22
Niobium disilicide ≥99.85% (metals basis)
Niobium disilicide
Purity: 99.85%
CAS No.: 12034-80-9
Molecular Formula: NbSi2
Formula Weight: 149.08
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.7
Melting Point: 1950°
MDL No.: MFCD00151537
Formula:
NbSi₂ MW: 149,08 g/mol Pto. de fusión: 1950 °C Densidad: 5,7 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151537 Núm. CAS: 12034-80-9 EINECS: 234-812-3 |