Pentaniobium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Niobium silicide
39471.14 39471.22
39471.14EA 117 EUR
39471.14 39471.22
Pentaniobium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Pentaniobium trisilicide
Purity: 99.5% CAS No.: 12060-34-3 Molecular Formula: Nb5Si3 Formula Weight: 548.79 Physical Form: -325 Mesh Powder
Formula: Nb₅Si₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00213811
Núm. CAS: 12060-34-3