Tantalum disilicide
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Tantalum silicide
44965.18 44965.09
44965.18EA 323 EUR
44965.18 44965.09
Tantalum disilicide
Tantalum disilicide
CAS No.: 12039-79-1 Molecular Formula: TaSi2 Formula Weight: 237.12 Physical Form: -325 Mesh Powder Melting Point: 2200° MDL No.: MFCD00049564
Formula: Si₂Ta
MW: 237,118 g/mol
Pto. de fusión: 2200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049564
Núm. CAS: 12039-79-1
EINECS: 234-902-2