Chromium disilicide ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Chromium silicide
12151.18
12151.30
12151.18EA
74.6
EUR
12151.18
12151.30
Chromium disilicide ≥99% (metals basis)
Chromium disilicide
Purity: 99+%
CAS No.: 12018-09-6
Molecular Formula: CrSi2
Formula Weight: 108.17
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00168070
Formula:
CrSi₂ Pto. de fusión: 1490 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00168070 Núm. CAS: 12018-09-6 EINECS: 234-633-0 |