Bis(tetrafluoroborato) de níquel hexahidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
358730100
358730250
ACRO358730100EA
37.4
EUR
ACRO358730100
ACRO358730250
Bis(tetrafluoroborato) de níquel hexahidrato 99%
Bis(tetrafluoroborato) de níquel hexahidrato
Formula:
B₂F₈Ni·6H₂O MW: 340.394 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150259 Núm. CAS: 15684-36-3 EINECS: 238-753-4 UN: 1759 ADR: 8 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Blue-green Powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |