Bis(tetrafluoroborato) de níquel hexahidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
53108.22 53108.36
53108.22EA 121 EUR
53108.22 53108.36
Bis(tetrafluoroborato) de níquel hexahidrato
Bis(tetrafluoroborato) de níquel hexahidrato
CAS No.: 15684-36-3 Molecular Formula: Ni(BF4)2.6H2O Formula Weight: 340.40 (232.30anhy) Physical Form: Lump Density: 1.5 Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016249
Formula: B₂F₈Ni·6H₂O
MW: 340.394 g/mol
Densidad: 1.5
Número MDL: MFCD00016249
Núm. CAS: 15684-36-3
EINECS: 238-753-4