Triiron phosphide ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Iron phosphide
43486.09
43486.18
43486.09EA
179
EUR
43486.09
43486.18
Triiron phosphide ≥99.5% (metals basis)
Triiron phosphide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12023-53-9
Molecular Formula: Fe3P
Formula Weight: 198.51
Physical Form: -40 Mesh Powder
Formula:
Fe₃P Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00799762 Núm. CAS: 12023-53-9 EINECS: 234-682-8 |