Iron disilicide ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ferrosilicon, Iron silicide
14022.06
14022.14
14022.06EA
45.6
EUR
14022.06
14022.14
Iron disilicide ≥99.9% (metals basis)
Iron disilicide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12022-99-0
Molecular Formula: FeSi2
Formula Weight: 112.02
Physical Form: -20 Mesh
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016087
Formula:
FeSi₂ Pto. de fusión: 1220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016087 Núm. CAS: 12022-99-0 EINECS: 234-671-8 |