1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L17666.03
L17666.06
L17666.03EA
76.9
EUR
L17666.03
L17666.06
1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene 95%
1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene
Purity: 95%
CAS No.: 59557-93-6
Molecular Formula: C12H12BrN
Formula Weight: 250.14
Refractive Index: 1.6361
Boiling Point: 137-139°/2mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD02093945
Formula:
C₁₂H₁₂BrN MW: 250.14 g/mol Pto. Ebullición: 137…139 °C (2 mmHg) Densidad: 1.4305 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093945 Núm. CAS: 59557-93-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |