2-(Bromoacetyl)naphthalene ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
α-Bromo-2'-acetonaphthone, 2-Bromo-2'-acetonaphthone
B23960.09
B23960.18
B23960.30
B23960.09EA
56.5
EUR
B23960.09
B23960.18
B23960.30
2-(Bromoacetyl)naphthalene ≥98%
2-(Bromoacetyl)naphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 613-54-7
Molecular Formula: C12H9BrO
Formula Weight: 249.11
Melting Point: 80-85°
Beilstein Reference: 639153
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004109
Formula:
C₁₂H₉BrO MW: 249,11 g/mol Pto. de fusión: 80…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004109 Núm. CAS: 613-54-7 EINECS: 210-348-7 UN: 3261 ADR: 8,II |