2-(Bromoacetyl)naphthalene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-2'-acetonaphthone, 2-Bromo-2'-acetonaphthone
B1259-25G B1259-5G
TCIAB1259-25GEA 67 EUR
TCIAB1259-25G TCIAB1259-5G
2-(Bromoacetyl)naphthalene ≥98.0% (por GC)
2-(Bromoacetyl)naphthalene
Formula: C₁₂H₉BrO
MW: 249,11 g/mol
Número MDL: MFCD00004109
Núm. CAS: 613-54-7
EINECS: 210-348-7
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2e80b9c5b6ffad47e381f7819e31e36eaae6e24&vid=b2e80b9c5b6ffad47e381f7819e31e36eaae6e24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C