1,4-Bis(bromomethyl)naphthalene >65.0% (por GC) (contains isomer)
Proveedor: TCI
Peligro
B1919-1G B1919-5G
TCIAB1919-1GEA 124 EUR
TCIAB1919-1G TCIAB1919-5G
1,4-Bis(bromomethyl)naphthalene >65.0% (por GC) (contains isomer)
1,4-Bis(bromomethyl)naphthalene
Formula: C₁₂H₁₀Br₂
MW: 314,158 g/mol
Pto. de fusión: 169…173 °C
Número MDL: MFCD01321143
Núm. CAS: 58791-49-4
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=381f37d8d9e805c16172aa5198ddc95c1c5da28e&vid=381f37d8d9e805c16172aa5198ddc95c1c5da28e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 65.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C