2-Chloro-6-hydroxynicotinic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2398-1G C2398-5G
TCIAC2398-1GEA 55 EUR
TCIAC2398-1G TCIAC2398-5G
2-Chloro-6-hydroxynicotinic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Formula: C₆H₄ClNO₃
Pto. de fusión: 302°C
Número MDL: MFCD09757508
Núm. CAS: 38025-90-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=912c0f0f73fd21f48e8f2ff46c3b373b8b752318&vid=912c0f0f73fd21f48e8f2ff46c3b373b8b752318&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %