4-Chloropyridine-N-oxide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1540-25G C1540-5G
TCIAC1540-25GEA 505 EUR
TCIAC1540-25G TCIAC1540-5G
4-Chloropyridine-N-oxide ≥97.0% (por GC)
4-Chloropyridine-N-oxide
Formula: C₅H₄ClNO
Número MDL: MFCD00047425
Núm. CAS: 1121-76-2
EINECS: 214-336-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c496f0d472807fd296374a4505e70a90536f6ee0&vid=c496f0d472807fd296374a4505e70a90536f6ee0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %