3-Cyanopyridine-N-oxide ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A19961.88
A19961.09
A19961.88EA
48.7
EUR
A19961.88
A19961.09
3-Cyanopyridine-N-oxide ≥97%
3-Cyanopyridine-N-oxide
Purity: 97%
CAS No.: 14906-64-0
Molecular Formula: C6H4N2O
Formula Weight: 120.11
Melting Point: 175-178°
MDL No.: MFCD00129037
Formula:
C₆H₄N₂O Pto. de fusión: 175…178 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00129037 Núm. CAS: 14906-64-0 EINECS: 238-975-1 |