4-Cyanopyridine-N-oxide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C0765-25G
C0765-500G
TCIAC0765-25GEA
71
EUR
TCIAC0765-25G
TCIAC0765-500G
4-Cyanopyridine-N-oxide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Cyanopyridine-N-oxide
Formula:
C₆H₄N₂O |
Número MDL:
MFCD00006205 Núm. CAS: 14906-59-3 EINECS: 238-974-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 227.0 to 232.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |