2-Aminopyridine-N-oxide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A0778-1G
A0778-100MG
A0778-5G
TCIAA0778-1GEA
179
EUR
TCIAA0778-1G
TCIAA0778-100MG
TCIAA0778-5G
2-Aminopyridine-N-oxide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Aminopyridine-N-oxide
Formula:
C₅H₆N₂O |
Número MDL:
MFCD00059168 Núm. CAS: 14150-95-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light red to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 162.0 to 166.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |