2-Mercaptopyridine-N-oxide 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Mercaptopyridine 1-oxide
182670010
182670050
182670250
ACRO182670010EA
32.7
EUR
ACRO182670010
ACRO182670050
ACRO182670250
2-Mercaptopyridine-N-oxide 99%
2-Mercaptopyridine-N-oxide
Formula:
C₅H₅NOS MW: 127.17 g/mol Pto. de fusión: 70…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006196 Núm. CAS: 1121-31-9 EINECS: 214-329-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to yellow to yellow-green to beige to grey-green Powder or crystals or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 72 °C |
Titration Iodometric | ≥98.5 % |