2-Mercaptopyridine-N-oxide ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A14152.06 A14152.14 A14152.22
A14152.06EA 75.2 EUR
A14152.06 A14152.14 A14152.22
2-Mercaptopyridine-N-oxide ≥99%
2-Mercaptopyridine-N-oxide
Purity: 99% CAS No.: 1121-31-9 Molecular Formula: C5H5NOS Formula Weight: 127.17 Melting Point: 69-72° Beilstein Reference: 906983 Merck Reference: 14,7994 MDL No.: MFCD00006196
Formula: C₅H₅NOS
Pto. de fusión: 69…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006196
Núm. CAS: 1121-31-9
EINECS: 214-329-4
Índice Merck: 14,7994